Learn More
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™
29.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Varios
Verde
Descripción
Utilice estos frascos translúcidos de plástico para una variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos de lavado de cuello ancho de LDPE AzlonTM se suministran con cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen la forma durante el uso.
- Frascos de lavado de hombro cuadrado con un cuello ancho para un llenado sin derrames
- Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Apertura de punta por chorro de precisión |
Diámetro (métrico) | 90 mm |
Altura (métrico) | 202 mm |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Incluye | Paquete combinado con uno de cada color |
Material | LDPE |
Cantidad | Paquete de 5 |
Color del tapón | Varios |