Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™ se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
Marca: Azlon™ WGF532P
31.39 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03300kg
Descripción
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE AzlonTM se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
- Frascos lavadores etiquetados para una fácil identificación del contenido
- Su diseño delgado permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso
- Incluyen con tapones de polipropileno codificados por colores
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Polipropileno | |
152 mm | |
Sí | |
Metanol | |
8,45 oz | |
54 mm | |
Tapón de polipropileno verde | |
5/paq. | |
Sí | |
No | |
Redondo |
Frasco lavador | |
152 mm | |
Tapón | |
250 ml | |
Translúcido | |
Para una identificación sencilla de los contenidos | |
LDPE | |
Verde | |
No esterilizable en autoclave | |
Estrecha |