Learn More
Embudo industrial con HDPE Azlon™
Construidos con polietileno e irrompibles durante el uso normal. Los embudos de HDPE industriales Azlon™ son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU. Incluye bordes superiores de lado recto para evitar derrames.
Marca:  Azlon FWC102
30.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11250kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12511456
  • 32.05€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Construidos con polietileno e irrompibles durante el uso normal.Los embudos de HDPE industriales Azlon™ son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.Incluye bordes superiores de lado recto para evitar derrames.
  • Embudos industriales rígidos de polietileno
  • Irrompibles con uso normal
  • Incluyen bordes superiores de lado recto para evitar los derrames
Especificaciones
Especificaciones
80mm
9mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)
80 mm