Learn More
Frascos cuadrados de HDPE Azlon™ con tapón de rosca con almohadilla
80.04 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
80.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
80.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Diámetro interior del cuello (métrico):
33 mm
43 mm
52 mm
58 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
47 x 47 x 74 mm
60 x 60 x 106 mm
72 x 72 x 127mm
95 x 95 x 171 mm
Descripción
- Botellas de cuello ancho de alta resistencia
- Tapón de polipropileno negro con acolchado de espuma de LDPE
- Diseño cuadrado práctico para un uso económico del espacio
- Diseñado para almacenamiento de productos granulados, en polvo y químicos
Especificaciones
Revestimiento del tapón | LDPE Foam Wad |
Material del cierre | Tapón de polipropileno acolchado con espuma de LDPE |
Tipo de tapón | Tapón de rosca acolchado con espuma |
Altura (métrico) | 106 mm |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Translúcido |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60 x 60 x 106 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 43 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para almacenamiento de productos granulados, en polvo y químicos |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |