Learn More
Barra agitadora cilíndrica Azlon™
Disponibles en diversas longitudes. La barra agitadora cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
Marca: Azlon SWN676
18.29 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
Disponibles en diversas longitudes.La barra de agitación cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
- Diseño liso con extremos redondeados
- Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano
Especificaciones
9,5mm | |
Barra agitadora | |
Imán | |
70 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
2 paquete | |
Sí | |
Cilíndrico |