Learn More
Barra agitadora cilíndrica Azlon™
Disponibles en diversas longitudes. La barra agitadora cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
Marca: Azlon SWN678
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Disponibles en diversas longitudes.La barra de agitación cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
- Diseño plano con extremos redondeados
- Aptos para una amplia gama de recipientes de fondo plano
Especificaciones
9.5 mm | |
3.14 Lin. | |
Magnet | |
80mm |
3.14 pulg | |
2/Pk. | |
Sí | |
Cylinder |