Learn More
Cestillo cuadrado de HDPE Azlon™
Los cestillos de forma cuadrada para aplicaciones de contacto con alimentos cumplen la normativa de la UE
Marca: Azlon BWX104
39.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.62000kg
Descripción
- La forma cuadrada duradera permite un uso económico del espacio
- Agarre de asa para facilitar la elevación y el transporte
- Graduaciones moldeadas (14 l × dimensiones de 0,5)
Especificaciones
Cubo con boquilla | |
1 unidad |