Learn More
Axygen™ Axypet™ Starter Kit
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Starter Kit includes a set of micropipettes, tips, and other quality accessories.
Marca:  Axygen™ AP-STR-KIT-2
519.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.13000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15763957
  • 585.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Kit de inicio de micropipeta
  • Incluye micropipetas, puntas, herramientas de calibración, herramientas de identificación y mucho más
Especificaciones
Especificaciones
Axypet™
De 10 a 1000 μl
1 kit
Kit de inicio de micropipetas
Micropipetas AP-10, AP-100, AP-1000, 1 gradilla de puntas de 10 μl, 200 μl y 1000 μl, una herramienta de calibración, separadores eyectores, etiquetas de identificación, lubricante, anillos de identificación de color, y botón eyector para diestros.