Learn More
Axygen™ Microtubos con tapa a presión de 0.60 ml Maxyclear
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Los microtubos con tapón a presión de 0.60 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa. Disponibles en una amplia variedad de colores. Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
37.65€ - 473.00€
Especificaciones
RCF máx. | 14000 xG |
---|---|
Graduaciones | De 0,1 a 0,6 ml |
Estilo de tapón | Tapón a presión |
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
Material del cierre | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12535607
|
Axygen™
MCT-060-SP |
Spectrum | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
54.05€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11391944
|
Axygen™
MCT-060-B |
Azul | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
49.95€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12647215
|
Axygen™
MCT-060-C-S |
Transparente | Estéril | 500 tubos esterilizados/paquete, 10 paquetes/caja |
40.95€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11331954
|
Axygen™
MCT-060-V |
Color morado | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
59.85€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11321984
|
Axygen™
MCT-060-L-C |
Transparente | No estéril | 500 tubos de recuperación máxima/paquete, 10 paquetes/caja |
37.65€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11321954
|
Axygen™
MCT-060-R |
Rojo | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
47.25€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12706789
|
Axygen™
MCT-060-Y |
Amarillo | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
473.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11371944
|
Axygen™
MCT-060-C |
Transparente | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
64.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11311954
|
Axygen™
MCT-060-O |
Naranja | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
47.25€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11301954
|
Axygen™
MCT-060-G |
Verde | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
47.25€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11341954
|
Axygen™
MCT-060-X |
Ámbar | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
47.25€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12776779
|
Axygen™
MCT-060-R |
Rojo | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11376304
|
Axygen™
MCT-060-SP |
Spectrum | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10859450
|
Axygen™
MCT-060-C |
Transparente | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12786779
|
Axygen™
MCT-060-V |
Color morado | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12756779
|
Axygen™
MCT-060-L-C |
Transparente | No estéril | 500 tubos de recuperación máxima/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12766779
|
Axygen™
MCT-060-O |
Naranja | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12736779
|
Axygen™
MCT-060-C-S |
Transparente | Estéril | 500 tubos esterilizados/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12746779
|
Axygen™
MCT-060-G |
Verde | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12716779
|
Axygen™
MCT-060-B |
Azul | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12796779
|
Axygen™
MCT-060-X |
Ámbar | No estéril | 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- El polipropileno MaxyClear proporciona una excelente visibilidad y está disponible en una amplia variedad de colores
- El tapón a presión garantiza que el sellado eficaz se mantiene cerrado durante la centrifugación o la ebullición
- Puerto de perforación de 0.28 mm en el centro del tapón que permite un fácil acceso a la muestra mediante la aguja de la jeringa
- Superficies de tapón mate para el etiquetado y paneles mate a los lados para la escritura
- Pueden soportar hasta 14,000 RCF
- Resistentes a la ebullición y totalmente esterilizables en autoclave
- Disponibles en una amplia variedad de opciones para satisfacer las necesidades de distintas aplicaciones:
- La opción Maxymum Recovery™ proporciona una precisión excelente y evita el desperdicio de muestras valiosas
- Tubos estériles y transparentes disponibles para aplicaciones que requieren esterilidad
- Disponibles en una amplia gama de colores o envases diferentes para su compatibilidad con la codificación por colores
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
Especificaciones
14000 xG | |
Tapón a presión | |
Polipropileno | |
0,6 ml | |
0,1 ml |
De 0,1 a 0,6 ml | |
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Sí |