Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca Axygen™ sin tapones: parte inferior cónica independiente
Tubos independientes
585.00€
Specifica
RCF máx. 20000 xG
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color Transparente
Material Polipropileno
Envase Bolsa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Color Capacidad (métrico) Esterilidad Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Color Capacidad (métrico) Esterilidad Prezzo Quantità e disponibilità  
12739608
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Axygen™
ST-150-SS-C-S
Transparente 1,5 ml Estéril
585.00€
paquete de 4000
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Aggiungi al carrello
12719618
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Axygen™
ST-200-SS-S
Transparente 2 ml Estéril
585.00€
paquete de 4000
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío
Specifica
Specifica
20000 xG
Transparente
Bolsa
Sin
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Polipropileno
Estéril
Cónicos
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati