Learn More
Placas de ensayo de 96 pocillos con fondo redondo de polipropileno Axygen™
Marca:  Axygen P-384-240SQ-C-SI
302.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.45000kg
Código de producto. 11320115
  • 330.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Estándar
Transparente
96
V
8 x 12
Polipropileno
240 μl
Recogida de muestras