Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta transparente de formato colgante para Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™, paquete de 5
Compatibles con estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizadas Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™
Marca: Axygen™ HTF-1000-C-HTR-S-5
Detalles adicionales : Peso : 8.47000kg
Descripción
Axygen ofrece una opción alternativa para su sistema Hamilton™ STARline.
Estas puntas están:
- Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro
- Disponibles en puntas de polipropileno transparentes o negras conductoras
- Disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos, gradilla de puntas anidadas y formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
- Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™
Especificaciones
1000 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automatización | |
Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus |
Con filtro | |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Rack de puntas colgante | |
5 gradillas/paquete, 8 paquetes/caja | |
Polipropileno |