Learn More
Axygen™ Tubos de tapón de rosca de fondo cónico, tapones en bucle transparente conectados
Tubos graduados con fondo cónico
Marca: Axygen™ SCT-150-LP-C
Detalles adicionales : Peso : 7.30000kg
Descripción
- Área de escritura para la identificación de muestras
- Los tapones se cierran con una sola mano
Especificaciones
20000 xG | |
No | |
Transparente | |
Para la identificación de muestras | |
No estéril |
Tapón de rosca | |
1,5 ml | |
Polipropileno | |
Tapón transparente en bucle acoplado | |
Cónicos |