Learn More
Axygen™ Tapones Axygen para tubos de PCR
8 tapones en tira cónicos o planos para tubos de PCR Axygen
Marca: Axygen™ PCR-02CP-V
Detalles adicionales : Peso : 1.36000kg
Descripción
0.2 ml con paredes delgadas de varios colores.
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa
- Apirógenos
- Estériles
- Fabricados con polipropileno
Especificaciones
RNase, DNase, pyrogen-free | |
Violet | |
125/Pk. | |
8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates | |
Polypropylene | |
Strip |
Violet | |
0.2 mL | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Domed | |
8-Strip Domed PCR Tube Cap |