Learn More
Axygen™ Axypet™ Pro Single Channel Pipettor
Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettors are engineered to provide the highest levels of comfort, accuracy, and precision.
Marca:  Axygen™ AP-20-P
264.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16322267
  • 286.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las micropipetas Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
  • El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
  • Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
  • Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
  • Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
  • La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
  • Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
Especificaciones
Especificaciones
Desde ±3,5 hasta ±0,8
Esterilizable en autoclave
Las puntas de pipeta ergonómicas
Axypet™ Pro
De 2 a 20 μl
Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en el laboratorio
Desde ≤1,5 hasta ≤0,3
3
ISO8655
Amarillo
1
Pipeta
Las puntas de pipeta ergonómicas
0,02 μl
1