Learn More
Axygen™ Axypet™ Pro Single Channel Pipettor
Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettors are engineered to provide the highest levels of comfort, accuracy, and precision.
Marca: Axygen™ AP-2-P
264.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
Descripción
Las micropipetas Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
- El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
- Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
- Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
- Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
- La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
- Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
Especificaciones
Desde ±40,0 hasta ±1,5 | |
Esterilizable en autoclave | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
Axypet™ Pro | |
0,1 a 2 μl | |
Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en el laboratorio | |
Desde ≤12,0 hasta ≤0,7 | |
3 |
ISO8655 | |
Rojo | |
1 | |
Pipeta | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
0,002 μl | |
1 |