Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de perfil bajo Axygen™ de 96 pocillos
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes.
92.69€ - 1075.00€
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Estilo de falda Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Estilo de falda Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
12774706
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
PCR-96-LP-AB-C
Transparente Termocicladores ABI, ABI Fast PCR 7500, 7900, 9800, Veriti y StepOne Medio Parte superior estándar
1075.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12759468
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
PCR-96-LP-AB-W
Blanco Termocicladores ABI, ABI Fast PCR 7500, 7900, 9800, Veriti y StepOne Medio Parte superior estándar
795.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12794706
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-C
Transparente Bloques de termocicladores de 0,1 mL; termocicladores estándar Biometra, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR Sin faldón Punta plana
443.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12789468
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-W
Blanco Bloques termocicladores de 0,1 ml; termocicladores estándar Biometra, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR Sin faldón Tapón plano
443.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11380195
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
PCR-96-LP-AB-W
Blanco Termocicladores ABI, ABI Fast PCR 7500, 7900, 9800, Veriti y StepOne Medio Parte superior estándar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11370195
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
PCR-96-LP-AB-C
Transparente Termocicladores ABI, ABI Fast PCR 7500, 7900, 9800, Veriti y StepOne Medio Parte superior estándar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11300205
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-C
Transparente Bloques de termocicladores de 0,1 mL; termocicladores estándar Biometra, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR Sin faldón Punta plana Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos.Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.El
  • Perfil bajo; optimizado para PCR rápida
  • Certificado como libre de ARNasa/ADNasa
  • Apirógeno, no estéril
  • Opciones de sellado: Axymats, sellado por calor, películas y láminas adhesivas, bandas para tapas planas y de cúpula
Especificaciones
Especificaciones
Sin código de barras
Estándar
8 x 12
96
Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR
25/Paq.
Sin ARNasa/ADNasa
Sin tapa
Polipropileno
No estéril
100/caja