Learn More
Axygen™ Tubos de tapón de rosca autoestables Axygen™ de 0.5 ml
Cuenta con una junta tórica fabricada para resistir a muchos de los productos químicos de laboratorio más frecuentes
Marca:  Axygen™ SCT-050-SS-Y-S
Detalles adicionales : Peso : 8.51000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12589027
  • 245.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos no estériles y preesterilizados
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como artículos de pedido especial para tubos variados
  • Amplia gama de tubos de colores para facilitar la identificación de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
20000 xG
Amarillo
0,5 ml
Sin lazo
Estéril
Cónicos
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Polipropileno
Polipropileno
Junta tórica
Tapón roscado