Learn More
Carl Zeiss™ AxioVision Rel. 4.8.2 Software
Controle microscopios de alta sensibilidad y capture, procese, anote y catalogue imágenes al descargar el software. Carl Zeiss™ AxioVision Rel. 4.8.2 Software le permite realizar tareas complejas y breves de forma sencilla e intuitiva.
Marca: Carl Zeiss™ 410130-0600-000
Descripción
- Las imágenes se pueden adquirir con cualquier cámara común con controlador TWAIN
- Abra y compare hasta 21 formatos de archivo de imagen diferentes incluidas imágenes ZVI multidimensionales
- Ajuste la curva de visualización, el brillo, el contraste y el balance de blancos
- Obtenga la longitud, el contorno y el ángulo de estructuras microscópicas. Exporte los resultados a otros programas
- Inserte comentarios y barras de escala en la imagen
- Imprima directamente desde AxioVision LE o exporte la imagen a otros formatos de archivo
Especificaciones
AxioVision Rel.Software 4.8.2 | |
Microscopios de luz, PC | |
1 unidad |