Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos
Personalice su muestreador automático con una amplia gama de gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos que se adaptan a sus necesidades.
Marke: Thermo Scientific BRE0033171
Weitere Details : Peso : 0.30000kg
Beschreibung
Personalice su muestreador automático con una amplia gama de gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos que se adaptan a sus necesidades.
Adapte su gradilla de tubos de muestras CETAC a las necesidades del laboratorio- Gradilla para tubos de muestras de 21 posiciones
- Gradilla para tubos de muestras de 24 posiciones
- Gradilla para tubos de muestras de 40 posiciones
- Gradilla para tubos de muestras de 60 posiciones
- Gradilla para tubos de muestras de 90 posiciones
- Rack ampliado para muestreador automático CETAC ASX-520 (para su uso con sistemas ICP-MS Thermo Scientific™ iCAP™ serie Q)
Spezifikation
Gradilla para tubos de muestras de muestreador automático | |
Gradilla para tubos de muestras de 60 posiciones | |
Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESI |