Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezales dispensadores MP20 y MP200
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
441.00€ - 845.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Longitud extendida |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11781263
|
Thermo Scientific™
915-021 |
20 μl | Sí | Estéril | Sterile & PCR Ready |
845.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11771263
|
Thermo Scientific™
915-261 |
20 μl | Sin filtro | Estéril | Sterile |
494.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11781223
|
Thermo Scientific™
915-262 |
20μL | Sin filtro | Sin esterilizar | Certified Quality |
441.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11741253
|
Thermo Scientific™
917-021 |
130 μl | Sí | Sí | Sterile & PCR Ready |
845.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11751253
|
Thermo Scientific™
917-261 |
200 μl | Sin filtro | Estéril | Sterile |
494.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11791223
|
Thermo Scientific™
917-262 |
200μL | Sin filtro | Sin esterilizar | Certified Quality |
441.00€
paquete de 4800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para sistemas de manipulación de líquidos Beckman están disponibles con retención baja para las muestras importantes.
Estas puntas están también disponibles con longitud extendida que permite gestionar un mayor volumen y alcanzar el fondo en placas de pocillos profundas. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra y la expulsan en la posición adecuada en todo momento.
Características:- Disponibles en versión estéril y filtrada.
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado.
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV).
Especificaciones
Transparente | |
Gradilla | |
Longitud extendida |