Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos para automatización, 96 canales con pocillos profundos, con deflectores desmontables, sin esterilizar
Manipule los reactivos en sistemas automatizados de forma sencilla y económica.
Marca: Thermo Scientific™ 1064-05-8
Detalles adicionales : Peso : 1.08000kg
Descripción
Manipule los reactivos en los sistemas automatizados de forma sencilla y económica mediante los depósitos para automatización Thermo Scientific™, los cuales tienen unas dimensiones estándar homologadas por la organización SBS para garantizar la compatibilidad con los apiladores y los sistemas de manipulación de placas. Los depósitos son desechables sin necesidad de lavado, lo que permite el uso de más depósitos por ciclo. Las ranuras integradas en el fondo del depósito reducen los desechos de reactivos y facilitan la aspiración uniforme.
Características:- Las dimensiones de las microplacas estándar permiten el uso de los depósitos en sistemas de manipulación o apilamiento de placas
- La superficie es hidrófila para que el líquido se disperse de manera uniforme, lo que permite el uso de una cantidad mínima de reactivo para cubrir el fondo
- Fabricados con polipropileno con una excelente resistencia a los productos químicos
- Disponibles en envases individuales para el uso estéril
Deflectores desmontables:
- Impiden que los reactivos salpiquen cuando se desplazan sobre plataformas robóticas.
- Permiten mover los depósitos más rápido para llenarlos de reactivo casi hasta el borde.
- Los deflectores se pueden retirar para aumentar la capacidad del depósito.
Especificaciones
No estéril | |
Deflectores extraíbles |
Polipropileno | |
Depósito | |
96 |