Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital automático RX-007α
El refractómetro digital automático RX-007α es adecuado para medir con una precisión muy alta muestras solubles en agua con concentraciones muy bajas como té y bebidas con niveles bajos de azúcar.
Marca:  ATAGO™ 3921
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10141123
  • 10715.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El nuevo RX-007α (alfa) es adecuado para medir muestras solubles en agua con concentraciones muy bajas (5000 % o menos), como té (té verde, té negro, té de oolong) y bebidas con niveles bajos de azúcar con una precisión muy alta de ± 0,005 %.
  • Este producto viene de serie con una garantía limitada de dos (2) años contra defectos de fábrica a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no cubre ni se aplica al prisma. El periodo puede ampliarse a tres (3) años si el producto está registrado en ATAGO.
  • Software FDA 21 CFR Parte 11 incluido en la entrega estándar.
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro de sobremesa
± 0,005 % (Brix), 0,000010 (índice de refracción)
6,7 kg
de 0,001 °C
Desde 1,330150 hasta 1,341500
0,001 % (Brix), 0,000001 (índice de refracción)
370 x 260 x 140 mm
De 15,00 °C a 30,00 °C