Learn More
Applied Biosystems™ AutoLys M TubeLifter
AutoLys M TubeLifter permite “levantar” y preparar simultáneamente una gradilla de 24 tubos AutoLys M para la centrifugación.
Marque: Applied Biosystems™ A37956
2511.75 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Informations supplémentaires : Peso : 1.90500kg
Description
Una vez finalizada la centrifugación, la gradilla de tubos se devuelve al TubeLifter y el tubo interior de cada tubo AutoLys M se separa del tubo exterior. El tubo exterior contiene el lisado que se procesa posteriormente con el kit MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra para recuperar los ácidos nucleicos.
Spécification
Sistema AutoLys TubeLifter | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.