Learn More
Applied Biosystems™ Pinzas para AutoLys M Tube
Las pinzas para tubos AutoLys M se pueden utilizar para separar el tubo interior del tubo exterior de los tubos AutoLys M.
Marca: Applied Biosystems™ A38261
46.32 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12500kg
Descripción
Se requiere la centrifugación de los tubos en una gradilla AutoLys M Tube cuando se procesan muestras FFPE mediante el kit MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra. El tubo exterior contendrá el lisado que se procesa posteriormente para recuperar los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Sistema AutoLys TubeLifter | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.