Learn More
Steris™ Cinta indicadora para autoclave
Cambia cuando se expone a esterilizantes específicos. La cinta indicadora para autoclave Ecolab™ verifica la exposición al proceso de esterilización sin que sea necesario abrir paquetes ni comprobar registros.
6.65€ - 11.35€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Descripción | Cinta indicadora para autoclave con rayas verdes |
Color | Beige con rayas verdes |
Tipo de producto | Cinta indicadora de esterilización |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15691934
|
Steris™
0162 |
Beige con rayas verdes | 18 mm x 50 m |
6.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15601944
|
Steris™
0163 |
Beige con rayas verdes | 24 mm x 50 m |
11.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Color beige, liso o con rayas verdes
- Anchos disponibles: 24 mm o 18 mm
- Longitud: Rollo de 50 m
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Beige con rayas verdes | |
No estéril | |
1 rollo |
Cinta indicadora para autoclave con rayas verdes | |
Cinta indicadora de esterilización | |
Procesos de esterilización | |
50 m |