Learn More
Eppendorf™ Micromano de mortero Safe-Lock esterilizable en autoclave
Utilice esta mano de mortero para la resuspensión de sedimentos. Las micromanos de mortero Safe-Lock esterilizable en autoclave Eppendorf™ tienen dos lados para un ajuste óptimo en recipientes de 1,5 y 2,0 ml.
Marca: Eppendorf™ 0030120973
Detalles adicionales : Peso : 0.01260kg
Descripción
- Esterilizable en autoclave (121 °C; 20 min)
- Para utilizar con recipientes de 1,5 hasta 2,0 ml
- Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Sí | |
Micromano de mortero | |
Para tubos Safe-Lock de 1,5 ml y 2 ml, y tubos Safe-Twist de 1,7 ml con tapón de rosca |