Learn More
3M™ Máscara antipolvo Aura™
Con un diseño exclusivo de tres paneles para mayor comodidad y facilidad de comunicación. Las mascarillas 3M™ Aura™ Serie 9300 abarcan una amplia gama de aplicaciones que requieren protección FFP1, FFP2 y FFP3.
Marca:  3M™ 7000088812
Detalles adicionales : Peso : 0.29328kg
Código de producto. 11757574
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Envasado individualmente para evitar la contaminación
  • Tejido de cubierta suave en el panel interior que garantiza una mayor comodidad
  • Ligero y plegable
  • Diademas tensadas de manera uniforme para aliviar la presión de la correa
  • Válvula Cool-Flow de posicionamiento central que reduce la acumulación de calor y facilita la ventilación con aire más frío
Especificaciones
Especificaciones
EN149: 2001 A1: 2009 FFP3 NR D
3 paneles
Máscara antipolvo
Industria general, polvo de cemento, productos farmacéuticos, alfarería y cerámica, explotación de carrera
20/paq.
Plegable
Rojo
FFP3
Sí
Máscara antipolvo 9330
Polvo fino, agua y vapor de aceite