Learn More
3M™ Aura™ 9320+ Mascarilla autofiltrante para partículas
La mascarilla plegada autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9300+ proporciona confort y estilo sin comprometer el rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración de 3M™, podrás respirar a través de la mascarilla con menos esfuerzo.
Marca:  3M™ 7100258913
45.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21914" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17618526
  • 65.95€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Panel superior en relieve
  • Embalaje individual
  • Diseño ingenioso de 3 paneles
  • Sujeción de barbilla innovadora
  • Panel nasal esculpido
Especificaciones
Especificaciones
FFP3
EN 149
Sí
Universal
Polipropileno
Poliisopreno
Aluminio, poliuretano
Normativa europea EN 149 para el filtrado de medias máscaras de protección contra partículas
Copa/moldeado
Respirador para partículas de uso general
Sí
Sí
9332+
Forma de copa