Learn More
Attune™ NxT Software, single license
Attune NxT Software, single license
Marca: Invitrogen A25554
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
El software Attune™ NXT se utiliza para operar y mantener el citómetro de focalización acústica Attune™ NxT. Permite un potente análisis experimental definido por el usuario a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar y proporciona herramientas avanzadas para la adquisición y el análisis, lo suficientemente simples para usuarios en todos los niveles de experiencia.Uso simplificado
El software Attune™ NxT emplea un sistema de menús que presenta las características que necesita cuando las necesita sin tener que desplazarse y hacer clic. La pestaña de personalización permite predefinir ajustes para trazados, puertas, experimentos, informes y superposiciones. Para simplificar la configuración experimental, la pantalla de vista previa muestra todas las combinaciones instantáneamente, permitiendo añadirlas fácilmente al espacio de trabajo del experimento. La compensación está automatizada o definida por el usuario y se puede configurar mediante una guía de compensación.
La velocidad aumenta la productividad
el software Attune™ NxT ha sido diseñado para maximizar la eficiencia en la realización de análisis de datos. Utiliza un sistema Windows 7™ de 64 bits para proporcionar velocidades de actualización rápidas para grandes conjuntos de datos de hasta 20 millones de eventos creados por instrumentos multiláser y multiparámetros. El software permite visualizar inmediatamente los cambios en sus gráficos de datos en tiempo real a medida que realiza ajustes. Esto le permite dedicar menos tiempo a analizar los datos y más tiempo a su investigación.
Fácil funcionamiento del instrumento
Los citómetros de flujo a menudo requieren que el usuario dedique tiempo a garantizar la calidad del sistema a través de tareas de mantenimiento y un control de calidad adecuado, ya que los cambios en los láseres, fluídicos y ópticos pueden afectar a la calidad de los datos generados. El software Attune™ NxT realiza muchas de estas tareas manuales y las automatiza por completo para ayudar a reducir el tiempo dedicado al mantenimiento del instrumento. El software proporciona un sistema automatizado de seguimiento de instrumentos de control de calidad que es importante para recopilar y analizar datos precisos que requieren una interacción mínima del usuario.
Funciones del software:
Controles de instrumentos
Mantenimiento automatizado y pruebas de rendimiento
Recolección de datos
Herramientas de visualización
Trazado de puntos, trazado de densidad, histograma
Marcador de histograma, marcador de cuadrángulo
Selecciones lógicas personalizadas
Vista previa de trazado de datos para configuración rápida
Indicador-registro de datos, lineal, transformaciones de registro
Estadística: media, mediana, moda, %CV, rCV, SD, porcentaje total, porcentaje controlado
Configuración del experimento
Compensación automatizada
Diseño automático y diseños de espacios de trabajo de forma libre
Herramientas de análisis
Herramientas de selección de varios archivos
Gestión de archivos
Importación/exportación de archivos y experimentos
Archivos almacenados en formato FCS3.1
Gestión y seguridad de usuarios
Cuenta de usuario y administrador: basic/admin
Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™ NxT | |
Software para citómetros de flujo | |
1 unidad | |
1 licencia de usuario individual |
1 llave de software Attune™ NxT, 1 copia de software Attune™ NxT | |
Temperatura ambiente | |
Attune™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.