Learn More
Filtro dicroico Attune™ NxT, 690DLP
Filtro dicroico Attune NxT, 690DLP
Marca: Invitrogen 100022773
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Se trata de un filtro dicroico 690 DLP de repuesto que se utiliza en la trayectoria óptica del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT.Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™ | |
Temperatura ambiente | |
Filtro dicroico Attune™ NxT | |
1 unidad |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.