Learn More
Attune™ NxT Flow Cytometer, blue/yellow
Citómetro de flujo Attune NxT, azul/amarillo
Marca: Invitrogen A24861
Detalles adicionales : Peso : 26.00000kg
Descripción
El citómetro de focalización acústica Attune™ NxT es un instrumento fácil de usar diseñado para detectar el tamaño y la granularidad de las células, así como la expresión de fluorescencia de anticuerpos, proteínas y reactivos funcionales marcados. El innovador diseño del instrumento da como resultado datos precisos y velocidades de adquisición hasta 10 veces más rápidas que otros citómetros de flujo. El diseño también elimina los largos procedimientos de preparación de muestras, reduce el tiempo para analizar un archivo, permite analizar muestras pequeñas o limitadas y minimiza la variabilidad en las mediciones, lo que conduce a una mejor resolución de las poblaciones. Es ideal para estudios de inmunofenotipado y señalización, análisis del ciclo celular, detección de eventos raros, análisis de células madre, estudios de cáncer y apoptosis, y ensayos microbiológicos.Con el citómetro de focalización acústica Attune™ NxT obtendrá:
Diseño flexible que se adapta a las necesidades cambiantes, el presupuesto o el espacio de laboratorio
El diseño modular del instrumento se adapta a los fluoróforos y proteínas fluorescentes más comunes utilizados en citometría de flujo, lo que permite la alineación con los resultados experimentales anteriores y la adaptación a las necesidades futuras mediante actualizaciones sencillas. El pequeño tamaño del instrumento requiere un espacio mínimo en la mesa, incluso permitiendo su uso en una campana de cultivo celular.
El enfoque acústico mejora la eficacia en comparación con los citómetros de flujo tradicionales
Los citómetros de flujo tradicionales se basan en un gran volumen de fluido para enfocar las células antes del análisis, lo que da como resultado una extensa preparación de la muestra antes del análisis e introduce la posibilidad de error debido a los artefactos creados durante el proceso de preparación de la muestra. Con el citómetro de focalización acústica Attune™ NxT, las muestras de sangre pueden ser analizadas sin ser manipuladas usando el ensayo de células sanguíneas sin lisis ni lavado. El instrumento también ofrece flexibilidad en la concentración de la muestra que se puede analizar.
La focalización acústica permite:
Obtenga más información sobre el citómetro attune NxT y consulte todas las configuraciones disponibles >
más información sobre cómo funciona la focalización acústica >
Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™ Minitorre de ordenador con Windows™ 7 de 64 bits y monitor de pantalla plana de 23 pulgadas Cable de alimentación con adaptadores Cable USB CD con documentación de manual del usuario Software Attune™ NxT Tarjeta de referencia rápida 1 vial de gránulos de seguimiento de rendimiento Attune™ 1 frasco de solución de lavado Attune™ 1 frasco de solución de apagado Attune™ 1X LÃquido de focalización Attune™ (10 l) |
|
Tubo(s) | |
50/60 Hz | |
Citómetro de focalización acústica Attune™ NxT |
Menos peligroso | |
Láser de excitación azul (488 nm), láser amarillo (561 nm) | |
Attune™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.