Learn More
Applied Biosystems™ Muestreador automático para citómetro de focalización acústica Attune™, sin ordenador
Muestreador automático para citómetro de focalización acústica Attune™, sin ordenador
Marca: Applied Biosystems™ 4473928
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
El muestreador automático del citómetro, con enfoque acústico Attune™, sin ordenador, es un accesorio adicional compatible con los modelos de citómetro de enfoque acústico Attune™ diseñados para su uso con este dispositivo (números de catálogo 4445315AS y 4469120AS). Este tomamuestras automático no incluye un ordenador, pero sí incluye un kit de accesorios de tomamuestras automático Attune™. El muestreador automático Attune™ permite el procesamiento rápido de varias muestras mediante el análisis automático de muestras de 96 o 384 placas de pocillos estándar y de pocillos profundos.Algunas características del muestreador automático de Attune™ son:
Flexible
: el muestreador automático Attune™ permite el uso de muchos formatos diferentes de placas, incluyendo placas con 96 y 384 placas de pocillos estándar y pocillos profundos, sin estar restringido a un solo fabricante. Para mantener la flexibilidad del sistema, la sonda de muestreo manual está siempre accesible incluso cuando el cargador está presente, y el cambio entre los tubos y las placas es tan sencillo como pulsar un interruptor.
Fiable
El muestreador automático Attune™ ha sido diseñado para minimizar el tiempo de inactividad del sistema. Los dispositivos de muestreo automatizados suelen estar plagados de obstrucciones o fallos en las sondas. El Intelliprobe™, con un diámetro de 200 micrometros que es más grande que la mayoría de las sondas disponibles en la industria, minimiza los casos de obstrucción.
Para evitar que la sonda se bloquee, lo que puede requerir un costoso reemplazo de la sonda, el muestreador automático Attune™ realiza automáticamente una autocalibración de la sonda cada mes para garantizar una colocación uniforme de la sonda dentro de cada pocillo. La autocalibración verifica el funcionamiento adecuado de la sonda, reduce la variabilidad en el posicionamiento de la sonda a lo largo del tiempo para evitar fallos durante el funcionamiento de la placa, y mejora la fiabilidad a lo largo de la vida del sistema. La autocalibración de la sonda también permite que el muestreador automático se mueva fácilmente, de modo que se pueda compartir entre varios instrumentos.
Además, el muestreador Attune™ inicia procedimientos de limpieza automatizados cuando el instrumento se apaga para garantizar un mantenimiento adecuado con poca interacción del usuario.
Precisión
A diferencia de otros cargadores de placas que mezclan muestras mediante agitación, lo que puede no garantizar la homogeneidad de la muestra, el muestreador automático Attune™ mezcla las muestras por aspiración, garantizando una mezcla uniforme y conservando la viabilidad de la muestra y dando como resultado datos coherentes en toda la placa.
Fácil de usar
El diseño del instrumento y el software se desarrollaron teniendo en cuenta la facilidad de uso del cliente. El muestreador Attune™ tiene botellas fluídicas con sensores que informan al usuario cuando es necesario sustituir los fluidos. Las luces indicadoras y los sistemas de advertencia de rs de muestra automática se han diseñado para garantizar que un usuario que se haya alejado del sistema pueda ver fácilmente el estado del sistema en todo momento.
Es muy sencillo realizar un experimento con el software citométrico Attune™. Mediante una vista de diseño de placa virtual, los usuarios pueden crear pocillos de compensación, definir la configuración del instrumento e identificar muestras. El software también permite definir múltiples experimentos en una sola placa. El software intuitivo permite un rápido aprendizaje y análisis de datos. Por ejemplo, una vista de mapa de calor permite una rápida selección y confirmación de las muestras mientras el instrumento está adquiriendo datos.
El software es gratuito y se puede descargar en línea en www.thermofisher.com/attune. Múltiples usuarios pueden acceder al software. No se requieren cuotas de licencia ni llaves.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Muestreador automático Attune™ , kit de accesorios para muestreador automático Attune™ | |
Temperatura ambiente | |
1 unidad |
Citómetro de focalización acústica Attune™ | |
Muestreador automático para citómetro de focalización acústica Attune™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.