Learn More
Biochrom Lavador de microplacas Atlantis 2 para placas de 96 pocillos con 2 líneas de líquido
Lavador de microplacas Biochrom Asys Atlantis para placas de 96 pocillos de tamaño estándar ANSI SBS con flexibilidad en opciones de lavado y funcionamiento sencillo. Es la elección perfecta para complementar cualquier lector de microplacas en cualquier entorno de aplicación.
Marca: Biochrom G021101
Detalles adicionales : Peso : 6.20000kg
Descripción
- Configurable en muchos formatos de pocillos diferentes para una máxima flexibilidad.
- Colector de 16 vías opcional para lavar placas de 384 pocillos
- Soporte de placa desmontable para facilitar la limpieza.
- Bombas de aspiración y dispensación sin presión y con bajo nivel de ruido
- Función de aclarado automático que evita la obstrucción de la vía del líquido.
- Reduce los aerosoles debido a la tecnología de cubierta y bombeo.
- Sensores de nivel de líquido opcionales.
Especificaciones
Lavador de microplacas Atlantis 2 para placas de 96 pocillos con 2 líneas de líquido | |
Placas de 96 y 384 pocillos | |
6kg | |
ELISA | |
46 x 21 x 21cm | |
100 - 240 V, 180 - 250 V con detección automática |
50 - 2000 μL en incrementos de 50 μL | |
± 1 μL/pocillo | |
Pantalla de 2 x 16 caracteres con retroiluminación | |
50 μl | |
14 libras |
Solo para uso en investigación