Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ATAS Optic Split / Splitless FocusLiner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
38.20€ - 150.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 81 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimiento de entrada Focusliner con divisiones/sin divisiones |
Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12924091
|
Trajan Scientific and Medical™
09227201 |
1 unidad |
38.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12914091
|
Trajan Scientific and Medical™
092272 |
5/paq. |
150.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with ATAS Optic instruments
Especificaciones
81 mm | |
Revestimiento de entrada Focusliner con divisiones/sin divisiones | |
3 mm | |
5 mm |