Learn More
ATAGO™ Refractómetro Abbe NAR-3T
El refractómetro Abbe ATAGO™ NAR-3T se ha desarrollado para mejorar la precisión de la medición y la facilidad de uso. Esto se ha logrado mediante la realización de mejoras fundamentales en el sistema óptico, utilizando una escala más grande, incorporando una lámpara de alta intensidad y utilizando un mando de control doble para un control rápido y más preciso.
Marca: ATAGO™ 1230
Descripción
- Intervalo Brix: Del 0,00 al 95,00%
- Intervalo de escala: de 1.30000 a 1,71000
Especificaciones
Refractómetro | |
Desde 1,30000 hasta 1,71000 | |
Índice de refracción: ±0,0001; Brix: ± 0,05 % | |
Brix, índice de refracción |
De 0,00 a 95,00 Brix | |
NAR-3T | |
Índice de refracción: 0,0002; Brix: 0,1% | |
De 5 °C a 50 °C |