Learn More
ATAGO™ Refractómetro Abbe de longitud de onda múltiple, modelo DR-M4/1550
Con el refractómetro Abbe de longitud de onda múltiple ATAGO™, modelo DR-M4/1550, puede medir el índice de refracción o el número Abbe (vd o ve) en diferentes longitudes de onda que van de 450 a 1550 nm.
Marca:  ATAGO™ 1415
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 11466248
  • 17755.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pantalla digital LCD
  • Medición realizada mediante la comparación de la línea de límite con el punto de intersección de líneas cruzadas
  • Se puede calibrar con agua
  • Puede conectarse a la impresora y circular
  • Longitud de onda: de 450 a 1550 nm con filtros de interferencia
Intervalo de medición
Índice de refracción: de 1,5219 a 1,9155 (a 450 nm)
Índice de refracción: de 1,4700 a 1,8700 (a 589 nm)
Índice de refracción: de 1,4561 a 1,8544 (a 680 nm)
Índice de refracción: de 1,4310 a 1,8259 (a 1100 nm)
Índice de refracción: de 1,4215 a 1,8136 (a 1550 nm)
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Índice de refracción: ± 0,0002 (pieza de prueba adjunta a 589 nm)
Refractómetro, unidad de alimentación, dispositivo de fuente de luz monocromática, visor de rayos infrarrojos cercanos, filtro de interferencias (589 nm)
100/240 V
LCD
De 5 °C a 50 °C
50/60 Hz