Learn More
ATAGO™ Refractómetro de salinidad Master-S28M
El refractómetro de salinidad ATAGO™ Master-28SM es una buena opción alternativa cuando la característica de resistencia al agua no es una prioridad y la compensación de temperatura se va a realizar manualmente.
Marca: ATAGO™ 2483
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Descripción
- Se puede utilizar para controlar la concentración de agua salada utilizada en el lavado de mariscos o para la salinidad en la cocción
- Se adopta un nuevo material (duradero para muestras saladas y ácidas)
Especificaciones
Refractómetro | |
MASTER-S28M | |
Porcentaje de cloruro sódico |
Desde 0,0 hasta 28,0 | |
Escala min. del ±0,2 % |