Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de bolsillo portátil: PAL-RI
nD de 1,3306 a 1,5284. El refractómetro digital de bolsillo portátil ATAGO™: PAL-RI proporciona una precisión de ±0,0003 (agua a 20 °C). Cuando se pulsa la tecla de inicio tras colocar algunas gotas de muestra en el prisma, el índice de refracción (resolución de 0,0001) se mostrará continuamente como un tablón de noticias eléctrico.
Marca:  ATAGO™ 3850
Detalles adicionales : Peso : 0.19350kg
Código de producto. 10014082
  • 675.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Tiempo de medición: 3 segundos.
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro
PAL-RI
± 0,0003 (agua a 20 °C)
Índice de refracción
Protección contra el polvo y los chorros de agua IP65
De 10 °C a 40 °C
2 pilas AAA
Desde 1,3306 hasta 1,5284
0,3 ml
0,0001
3 s
100 g