Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de bolsillo portátil, PAL-39S
El refractómetro digital de bolsillo portátil ATAGO™, PAL-39S mide el peróxido de hidrógeno (W/W) del 0,0 al 50,0 %.
Marca: ATAGO™ 4439
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Precisión: ±0,6
- Resistente al agua
Especificaciones
Refractómetro | |
PAL-39S | |
±0,6 | |
Peróxido de hidrógeno (w/w) | |
Protección contra el polvo y los chorros de agua IP65 | |
De 10 °C a 40 °C | |
De 10 °C a 35 °C | |
2 pilas AAA |
De 0,0 a 50,0 % de peróxido de hidrógeno (p/p) | |
0,3 ml | |
0,20% | |
3 s | |
100 g | |
±1 °C | |
0,1 °C |