Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de bolsillo portátil: PAL-3
Refractómetro de intervalo completo para medir casi cualquier muestra. El refractómetro digital de bolsillo portátil ATAGO™, PAL-3 tiene un tiempo de medición de 3 segundos.
Marca: ATAGO™ 3830
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Para medir casi cualquier muestra
- Exactitud: ±0,1 % Brix
Información de órdenes
MAGIC™ opcional, caja de almacenamiento, solución de sacarosa (10, 20, 30, 40, 50 y 60 %) y certificado de calibración NIST Traceable disponibles.
Especificaciones
De 0,0 a 93,0 Brix | |
Solo agua | |
±0,1% | |
LCD | |
3 s | |
Resistente al agua IP65 | |
100 g | |
109 mm | |
55 mm | |
±1 °C | |
De 10 °C a 100 °C |
PAL-3 | |
±0,1% Brix | |
0,1 % Brix | |
Brix | |
Medición de casi cualquier muestra | |
0,22 lb | |
4,3 in | |
2,2 in | |
De 1 °C a 40 °C | |
De 10 °C a 100 °C | |
2 pilas AAA |