Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para análisis cualitativo de filtrado lento sin ceniza de grado 14
Se utiliza para precipitados finos como dióxido de plomo y fluoruro de calcio.
5.50€ - 33.15€
Especificaciones
Descripción | Contenido de ceniza: 0.007% |
---|---|
Formato | Disco simple |
Material | Fibras de línter de algodón al 100 % |
Particle Retention | De 3 a 5 μm |
Tamaño de poro | De 3 a 5 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11744203
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Disco simple |
16.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11778963
|
Fisherbrand™
|
185mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11710145
|
Fisherbrand™
|
45mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11797983
|
Fisherbrand™
|
70mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11714203
|
Fisherbrand™
|
90mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11738963
|
Fisherbrand™
|
110mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11724203
|
Fisherbrand™
|
110mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11748963
|
Fisherbrand™
|
125mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11724213
|
Fisherbrand™
|
240mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Papel filtro de porosidad estrecha Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- El contenido de ceniza es del 0.007 %
- Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Fibras de línter de algodón al 100 % | |
De 3 a 5 μm | |
100/paquete | |
Papeles de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |
Disco simple | |
De 3 a 5 μm | |
100 s | |
0.15mm |