Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro cuantitativo sin cenizas, filtrado rápido de grado 11
Se utiliza para precipitados gruesos y voluminosos, como el hierro, los hidróxidos de aluminio y cromo, la determinación de silicio en el acero y el análisis de arrabios.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.08640kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11475188
  • 14.55€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Papel filtro de poros grandes
  • Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
  • Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
  • El contenido de cenizas es del 0,007 %
  • Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007%
Línteres 100 % de algodón
De 12 a 15 μm
Se utiliza para precipitados gruesos y voluminosos, como el hierro, el hidróxido de aluminio y el cromo, determinación de silicio en el acero y análisis de arrabios
100/paquete
Papel de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza
Disco simple
De 12 a 15 μm
10 s
11
0,18 mm
110 mm