Learn More
Nabertherm™ Horno de incineración L 40/11 BO
Diseñado especialmente para procesos que requieren la incineración de grandes cantidades de muestras.Ideal para aplicaciones como la incineración de alimentos, la limpieza térmica de las herramientas de moldeo por inyección o la determinación de la pérdida de recocido.
Marca: Nabertherm™ LB401K1ON1
Descripción
- El cierre asistido por resorte de la puerta del horno (puerta abatible) con bloqueo mecánico evita la apertura accidental
- Placas de calentamiento cerámicas con alambre de calentamiento integrado
- El recipiente de recogida de acero protege el aislamiento inferior
- El aire de entrada se precalienta a través de la placa calefactora inferior
- El ventilador de gases de escape extrae los gases de combustión del horno y al mismo tiempo suministra aire fresco al horno para que siempre haya suficiente oxígeno disponible para el proceso de incineración
- Limitador de sobretemperatura con temperatura de corte ajustable para proteger el horno y la carga
- Controlador C550 (10 programas con 20 segmentos cada uno), hay controladores alternativos disponibles
- Tmáx.:600 °C (proceso de incineración), 1100 °C (proceso posterior)
- El control de temperatura de la poscombustión puede ajustarse a 850 °C
Especificaciones
C550 | |
600 °C (proceso de incineración), 1100 °C (proceso posterior) | |
Puerta abatible | |
825 x 530 x 800 mm | |
Fase 3 | |
11,5 kW |
40 L | |
Horno | |
490 x 320 x 250 mm | |
110 kg | |
400 V | |
50/60 Hz |