Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro de calibre ancho ART™
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
161.00€ - 179.00€
Especificaciones
filtradas por | Sí |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas |
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Gen├│mica de amplio calibre |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10089010
|
Thermo Scientific™
2069G |
Gradilla de tapa abatible, con filtro, estéril, ART 200G | 200 µl | Gen├│mica de amplio calibre | Estériles y preparados para PCR |
179.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10088880
|
Thermo Scientific™
2079G |
Gradilla de tapa abatible, con filtro, estéril, ART 1000G | 1000 μl | Gen├│mica de amplio calibre | Estériles y preparados para PCR |
161.00€
paquete de 800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ anchas, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas ART están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones.
Características:
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
- Amplio orificio genómico para ADN genómico, líneas de células frágiles y otros materiales viscosos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™ puntas de pipeta que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta ergonómicas se han diseñado para las pipetas Gilson Pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
Sí | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas | |
Gen├│mica de amplio calibre | |
ART |
Estériles | |
Gradilla | |
Compatibilidad universal | |
Estériles y preparados para PCR |