Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta sin filtro en gradillas con bisagras ART™
Acceda a las puntas con una sola mano con esta gradilla con bisagras versátil y diseñada para adaptarse a su método de trabajo.
88.60€ - 141.00€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Natural |
Modelo | ART sin filtrar |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ATP y pirógenos |
Formato | Gradilla |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15133576
|
Thermo Scientific™
3512-HR |
Longitud extendida sin filtrar ART | 10 μl | No estéril | Certified Quality |
103.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15153576
|
Thermo Scientific™
3512-05-HR |
Baja retención sin filtro ART, longitud extendida | 10 μl | No estéril | Certified Quality |
88.60€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15163576
|
Thermo Scientific™
3511-05-HR |
ART de baja retención, sin filtro, estéril, gradilla | 10 μl | Estéril | Sterile |
109.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15113606
|
Thermo Scientific™
3542-HR |
ART sin filtro, no estéril, gradilla | 200 μl | No estéril | Certified Quality |
107.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15123606
|
Thermo Scientific™
3541-HR |
ART sin filtro, estéril, gradilla | 200 μl | Estéril | Estéril |
141.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15133606
|
Thermo Scientific™
3542-05-HR |
ART de baja retención, sin filtro, no estéril, gradilla | 200 μl | No estéril | Certified Quality |
110.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15143606
|
Thermo Scientific™
3541-05-HR |
ART de baja retención, sin filtro, estéril, gradilla | 200 μl | Estéril | Sterile |
131.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15133636
|
Thermo Scientific™
3792-HR |
Longitud extendida sin filtrar ART | 1000 µl | No estériles | Certified Quality |
91.70€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15143636
|
Thermo Scientific™
3792-05-HR |
ART de baja retención, sin filtro, no estéril, gradilla | 1000 μl | No estéril | Certified Quality |
98.15€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15153636
|
Thermo Scientific™
3791-HR |
ART sin filtro, estéril, gradilla | 1000 μl | Estéril | Estéril |
122.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15163636
|
Thermo Scientific™
3791-05-HR |
ART de baja retención, sin filtro, estéril, gradilla | 1000 μl | Estéril | Sterile |
112.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15173636
|
Thermo Scientific™
3152-HR |
ART sin filtro, no estéril, gradilla | 1250 μl | No estéril | Certified Quality |
91.90€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15103646
|
Thermo Scientific™
3151-HR |
ART sin filtro, estéril, gradilla | 1250 μl | Estéril | Sterile |
99.15€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15113646
|
Thermo Scientific™
3152-05-HR |
ART de baja retención, sin filtro, no estéril, gradilla | 1250 μl | No estéril | Certified Quality |
94.10€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15123646
|
Thermo Scientific™
3151-05-HR |
ART de baja retención, sin filtro, estéril, gradilla | 1250 μl | Estéril | Sterile |
112.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Acceda a las puntas con una sola mano con las puntas de pipeta sin filtro en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™, las cuales se han diseñado para adaptarse a su forma de trabajar. Ahora no tiene que preocuparse de que las puntas se caigan sobre la mesa de laboratorio o al suelo. Maximice su productividad y cambie del formato con bisagras al formato de tapa extraíble en tan solo tres sencillos pasos. Solo tiene que retirar las bisagras, girar y volver a alinear la tapa para disponer de un formato de tapa extraíble convencional cuando lo necesite.
Características:
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Sin filtro | |
ART sin filtrar | |
Gradilla | |
Pipeta de ajuste universal |
Natural | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP y pirógenos | |
Compatibilidad universal | |
ART |