Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta sin filtro en rack con bisagras estándar ART™
Acceda a las puntas con una sola mano con esta gradilla con bisagras versátil y diseñada para adaptarse a su método de trabajo.
Marca: Thermo Scientific™ 3502-05-HR
53.53 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.05300kg
Descripción
Access tips with one hand using Thermo ScientificTM ARTTM Nonfiltered Hinged Rack Pipette Tips, which is designed for the way you work. No longer worry about your tips spilling on your bench or floor. Maximize your productivity and easily transition from hinged to lift-off in just three easy steps. Simply unhinge, turn and realign the cover--now you have a traditional lift-off when you need it.
Características:
- La selección completa de puntas sin filtro y especiales ofrecen la calidad, el rendimiento y la fiabilidad demostrados de la marca ART además de la garantía de los altos estándares de calidad y la asistencia internacional de Thermo Scientific
- Las gradillas permiten el acceso rápido y fácil a las puntas de pipeta, lo que permite un ahorro de tiempo considerable
- El cierre frontal permite cerrar y bloquear, lo que garantiza el almacenamiento seguro
Especificaciones
Baja retención ART sin filtrar | |
Sin filtro | |
Natural | |
1.2 pulg | |
Sin ARNasa, ADNasa, ATP ni pirógenos | |
Compatibilidad universal | |
ART |
10 μl | |
Sin esterilizar | |
ART sin filtrar | |
3.13 cm | |
Gradilla con bisagras | |
Pipeta de ajuste universal | |
Certified Quality |