Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga con barrera ART™
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa y uniforme sin comprometer la protección con este sistema de recarga con barrera.
108.00€ - 132.00€
Especificaciones
Descripción | Punta con filtro de barrera ART 200 de baja retención |
---|---|
filtradas por | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Modelo | Barrera ART |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15133566
|
Thermo Scientific™
2139-RT |
Punta con filtro de barrera ART 10 | 10 μl | Estándar | Sterile & PCR Ready |
132.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15163566
|
Thermo Scientific™
2139-05-RT |
Punta con filtro de barrera ART 10 de baja retención | 10 μl | Retención baja | Sterile & PCR Ready |
118.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15173576
|
Thermo Scientific™
2149P-RT |
Punta con filtro ART 20 | 20 µl | Estándar | Sterile & PCR Ready |
114.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15193576
|
Thermo Scientific™
2149P-05-RT |
Punta con filtro de barrera ART 20 de baja retención | 20 μl | Retención baja | Sterile & PCR Ready |
118.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15163586
|
Thermo Scientific™
2069-RT |
Punta con filtro de barrera ART 200 | 200 µl | Estándar | Sterile & PCR Ready |
113.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15183586
|
Thermo Scientific™
2069-05-RT |
Punta con filtro de barrera ART 200 de baja retención | 200 μl | Retención baja | Estériles y preparados para PCR |
118.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15183606
|
Thermo Scientific™
2070-RT |
Punta con filtro de barrera ART 300 | 300 μl | Estándar | Sterile & PCR Ready |
108.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15103616
|
Thermo Scientific™
2070-05-RT |
Punta con filtro de barrera ART 300 de baja retención | 300 μl | Retención baja | Sterile & PCR Ready |
118.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Realice aplicaciones de forma precisa y uniforme, sin poner en riesgo la protección, con el sistema de recarga de barrera Thermo Scientific™ ART™, que proporciona una solución respetuosa con el medio ambiente sin comprometer la esterilidad. Con pocillos con desviación que permiten apilar las puntas, este sistema avanzado reduce los residuos y ahorra espacio de sobremesa y de almacenamiento. La gama de productos ART está ahora más completa, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar una punta que se ajuste prácticamente a cualquier pipeta o aplicación en su laboratorio.
- Las puntas con filtro de barrera ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos
- El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
- Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
- La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
- La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
- Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
- Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Especificaciones
Punta con filtro de barrera ART 200 de baja retención | |
Estéril | |
Barrera ART | |
Gradilla | |
ART |
Sí | |
Natural | |
Sin ARNasa, ADNasa, ATP ni pirógenos | |
Pipeta de ajuste universal | |
Estériles y preparados para PCR |