Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de baja retención de barrera ART™
Especialmente diseñadas para eliminar la retención de las muestras en el interior de la punta de pipeta.
156.00€ - 198.00€
Especificaciones
filtradas por | Barrera |
---|---|
Esterilidad | estéril |
Color | Transparente |
Formato | Gradilla |
Línea de productos | ART |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10530492
|
Thermo Scientific™
2139-05 |
ART 10, con filtro, estéril, en gradilla | 10 μl | Baja retenci├│n, micropunta, MicroPoint | Sterile & PCR Ready |
174.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10540492
|
Thermo Scientific™
2140-05 |
ART 10 REACH, con filtro, estéril, gradilla | 10 μl | Retenci├│n baja, longitud extendida, MicroPoint, Longitud extendida, MicroPoint | Sterile & PCR Ready |
197.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10048471
|
Thermo Scientific™
2139F-05 |
ART 10F, filtrado, estéril, gradilla | 10 μl | Retención baja, MicroPoint | Sterile & PCR Ready |
156.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10251772
|
Thermo Scientific™
2149P-05 |
ART 20P, con filtro, estéril, en gradilla | 20 µl | Baja retenci├│n, MicroPoint, MicroPoint | Sterile & PCR Ready |
197.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10314042
|
Thermo Scientific™
2065E-05 |
ART 100E, con filtro, estéril, gradilla | 100 µl | Baja retenci├│n, MicroPoint, MicroPoint |
198.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10333322
|
Thermo Scientific™
2069-05 |
ART 200, con filtro, estéril, en gradilla | 200 µl | Baja retenci├│n, MicroPoint, MicroPoint | Estériles y preparados para PCR |
197.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11535454
|
Thermo Scientific™
2279-05 |
ART 1000, con filtro, estéril, en gradilla | 1000 μl | Baja retenci├│n, SoftFit, Las puntas de pipeta ergonómicas | Sterile & PCR Ready |
169.00€
paquete de 800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Las puntas de pipeta de baja retención con filtro ART™ Thermo Scientific™ han sido diseñadas específicamente para impedir que las muestras se adhieran al interior de la punta de la pipeta.
- Superficie interior extremadamente hidrófoba, mejora la reproducibilidad y exactitud de las muestras
- Puntas de vidrio transparente que permiten ver con facilidad las muestras incoloras
- Las puntas se sellan cuando se exponen a posibles contaminantes
- Certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
Especificaciones
Barrera | |
Transparente | |
ART |
estéril | |
Gradilla |