Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de baja retención de barrera ART™
Especialmente diseñadas para eliminar la retención de las muestras en el interior de la punta de pipeta.
Marca:  Thermo Scientific™ 2140-05
128.13 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.88200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10540492
  • 197.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las puntas de pipeta de baja retención con filtro ART™ Thermo Scientific™ han sido diseñadas específicamente para impedir que las muestras se adhieran al interior de la punta de la pipeta.
  • Superficie interior extremadamente hidrófoba, mejora la reproducibilidad y exactitud de las muestras
  • Puntas de vidrio transparente que permiten ver con facilidad las muestras incoloras
  • Las puntas se sellan cuando se exponen a posibles contaminantes
  • Certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
ART 10 REACH, con filtro, estéril, gradilla
Transparente
1.71 pulg
Certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
Retenci├│n baja, longitud extendida, MicroPoint, Longitud extendida, MicroPoint
Pipeta de ajuste universal
Sterile & PCR Ready
10 μl
estéril
ART 10 REACH
4.33 cm
Gradilla
Gradilla, 10 x 96
ART